Merck
P5483
Hamilton® Softgrip® adjustable volume pipette
volume 100-1000 μL, resolution: 2.0 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
electronic: no
single-channel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 55019-40
10% volume accuracy measuring range
accuracy: 1.60%, precision: 0.50%
100% volume accuracy measuring range
accuracy: 0.30%, precision: 0.12%
容積測定範囲
100-1000 μL, resolution: 2.0 μL
容量
1000 μL
sky blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SoftGripピペットは手動ピペッティングの品質、正確さ、快適さに新たなスタンダードをもたらしました。ソフトで滑らないハンドルは反復的なピペッティング動作に伴う疲労を軽減し、人間工学に基づく形状はお客様の手に完璧にフィットする大きさになっています。傾斜のあるプランジャーボタンはストロークが短くバネが柔らかめに設計されているため、手の負担や動作を軽減します。非一体型で届きやすいチップエジェクターボタンもこの最新式ピペットの便利な機能の一つです。ご使用になれば、以下のような違いを実感できるはずです。
  • 作動力が50%少なく、その分、手根管症候群などの筋骨格疾患に伴うリスク因子を減少
  • 人間工学に基づくソフトな形状と軽い力で押せるプランジャーにより使用者の疲労を軽減
  • 長期の使用時に他のピペットと比較して手や手首の不快感を軽減
すべてのSoftGripピペットはHamilton社でNISTに追跡可能な基準に照らして較正されます。パッケージには正確度と精度を文書化した較正証明書が付属し、現場での補修サービスや再較正のための非湿潤性の再較正ラベルが付いています。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Softgrip is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)