Merck
P4775
Sigma-Aldrich
1-フェニル-1,3,8-トリアザスピロ[4.5]デカン-4-オン
≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17N3O
CAS番号:
分子量:
231.29
Beilstein:
617685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NCN(c2ccccc2)C13CCNCC3
InChI
1S/C13H17N3O/c17-12-13(6-8-14-9-7-13)16(10-15-12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,14H,6-10H2,(H,15,17)
InChI Key
HTQWGIHCFPWKAS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)