安全性情報
P4474
Sigma-Aldrich
リン酸緩衝生理食塩水
liquid, pH 7.4, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
PBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.25
製品名
リン酸緩衝生理食塩水, pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌性
sterile-filtered
品質水準
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, tested
pH
7.4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride and, in some formulations, it contains potassium chloride and potassium phosphate. The osmolality and ion concentrations of the solutions match those of the human body (isotonic) and are non-toxic to most cells.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P4474-BULK:
P4474-VAR:
P4474-1L:
P4474-500ML:
P4474-PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.