Merck
P4277
Supelco
(R)-(+)-1-フェニルエタノール
別名:
(+)-メチルフェニルカルビノール, (R)-(+)-α-メチルベンジルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O
CAS番号:
分子量:
122.16
Beilstein:
2039798
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P4277-1G:
P4277-250MG:
P4277-BULK:
P4277-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sachiko Sugimoto et al.
Phytochemistry, 108, 189-195 (2014-12-03)
Three aromatic glycosides (1-3), two sulfur and nitrogen-containing compound glucosides (4, 5), and one flavonoid glycoside (6) were isolated from the leaves of Ixora undulata. Their structures were established by extensive 1D, 2D NMR, and HRESIMS experiments, and structure 4