Merck
P3868
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Placenta Growth Factor antibody produced in mouse
clone 37203.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
別名:
Anti-PIGF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μG
¥161,000
¥161,000
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μG
¥161,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.41
¥161,000
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
37203.111, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PGF(5228)
免疫原
purified recombinant human placenta growth factor expressed in E. coli.
生物化学的/生理学的作用
Placental growth factors (PlGF) are involved in the growth, migration and survival of endothelial cells. All the four isoforms identified are expressed in placenta and umbilical vein endothelial cells. PlGF binds to specific Flt-1 receptors that result in activation and recruitment of dendritic cells, smooth muscle cells and inflammatory cells. PlGF2 has the ability to bind heparin while PlGF1 is a soluble isoform.
物理的形状
凍結乾燥品(PBS溶液, 5%トレハロース含有, 0.2 μmフィルター滅菌済み)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3868-500UG-PW:
P3868-BULK:
P3868-500UG:
P3868-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Valeria Tarallo et al.
American journal of cancer research, 1(2), 265-274 (2011-10-05)
Angiogenesis is one of the crucial events for cancer development and growth and vascular endothelial growth factor (VEGF) family plays an essential role in this biological phenomenon. The members of VEGF family mainly involved in angiogenesis are VEGF-A, VEGF-B and