Merck
P3761
Sigma-Aldrich
ペントバルビタール ナトリウム塩
別名:
5-エチル-5-(1-メチルブチル)-2,4,6-トリオキソヘキサヒドロピリミジン, ネンブタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17N2NaO3
CAS番号:
分子量:
248.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
品質水準
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
溶解性
H2O: soluble
alcohol: soluble
SMILES記法
[Na].CCCC(C)C1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H18N2O3.Na.H/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(14)12-10(16)13-9(11)15;;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16);;
InChI Key
PGOYUXGHADTNIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペントバルビタールナトリウム塩は、ラットおよびマウスにおけるさまざまなin vitro試験前の麻酔剤として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ペントバルビタール(PB)は、バルビツール酸塩であり、γ-アミノ酪酸サブタイプA(GABAA)受容体のリガンドです。主にげっ歯類の安楽死に用いられる鎮静性麻酔剤です。ペントバルビタールは、催眠作用および筋弛緩作用があります。GABA作動活性を強化します。PBの腹腔内注射により、正向反射消失(LORR)および心拍停止が発生します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P3761-100G:4548173206349
P3761-5G:4548173206363
P3761-500G:
P3761-1G:
P3761-VAR:
P3761-BULK:
P3761-25G:4548173206356
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Martina Ceckova et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 60(9), 5563-5572 (2016-07-13)
Lamivudine is one of the antiretroviral drugs of choice for the prevention of mother-to-child transmission (MTCT) in HIV-positive women. In this study, we investigated the relevance of drug efflux transporters P-glycoprotein (P-gp) (MDR1 [ABCB1]), BCRP (ABCG2), MRP2 (ABCC2), and MATE1
Issei Takeuchi et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 155, 35-40 (2017-04-10)
Postmenopausal osteoporosis among older women, which occurs by an ovarian hormone deficiency, is one of the major public health problems. 17 β-estradiol (E2) is used to prevent and treat this disease as a drug of hormone replacement therapy. In oral
Issei Takeuchi et al.
Bio-medical materials and engineering, 27(5), 475-483 (2016-11-26)
Estradiol is one of the therapeutic agents for osteoporosis. We have reported transdermal permeability of estradiol-loaded nanoparticles, and permeability effect of estradiol was enhanced by using nanoparticle system and iontophoresis [Colloids and Surfaces B: Biointerfaces97 (2012), 84-89]. This study was
Minfeng Chen et al.
The Journal of clinical investigation, 127(10), 3689-3701 (2017-08-29)
Blood vessels in the tumor periphery have high pericyte coverage and are resistant to vascular disrupting agents (VDAs). VDA treatment resistance leads to a viable peripheral tumor rim that contributes to treatment failure and disease recurrence. Here, we provide evidence
Yi Wang et al.
Asian journal of andrology, 21(5), 452-459 (2019-03-19)
This study aimed to investigate the functional and morphological changes in the corpus cavernosum after cavernous nerve (CN) injury or neurectomy and then reveal whether treatment with the angiotensin II Type 1 receptor antagonist losartan would improve erectile function as