Merck
P3144
Sigma-Aldrich
D-Phe-Val-p-nitroanilide
protease substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N4O4
CAS番号:
分子量:
384.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
製品P3144は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C20H24N4O4/c1-13(2)18(20(26)22-15-8-10-16(11-9-15)24(27)28)23-19(25)17(21)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13,17-18H,12,21H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,25)
InChI Key
MFFZQZIWTDHXEY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3144-VAR:
P3144-50MG:
P3144-BULK:
P3144-10MG:
P3144-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)