Merck
P2990
Sigma-Aldrich
Prion PrP N-Terminal Peptide Fragment 79-97
solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
solid
分子量
27-30 kDa
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PRNP(5621)
Amino Acid Sequence
Gly-Gln-Gly-Gly-Gly-Thr-His-Ser-Gln-Trp-Asn-Lys-Pro-Ser-Lys-Pro-Lys-Thr-Asn
生物化学的/生理学的作用
N-terminal fragment of the protease resistant prion protein (PrP).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)