P2732
Monoclonal Anti-p120ctn (Catenin-related) antibody produced in mouse
clone 6H11, tissue culture supernatant
別名:
Anti-BCDS2, Anti-CAS, Anti-CTNND, Anti-P120CAS, Anti-P120CTN, Anti-p120, Anti-p120(CAS), Anti-p120(CTN)
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
tissue culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6H11, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
bovine, canine, chicken, mouse, rat, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using cultured Madin Darby canine kidney (MDCK) epithelial cells
western blot: 1:10,000 using whole cell extract of cultured chicken fibroblasts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTNND1(1500)
mouse ... Ctnnd1(12388)
rat ... Ctnnd1(311163)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA),
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P2732-BULK:
P2732-.2ML:
P2732-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ