スキップする
P259
1-O-パルミチル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
powder
別名:
1-ヘキサデシル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, 3-sn-リゾホスファチジルコリン, 1-ヘキサデシル, リゾ-PAF-C16, リゾ血小板活性化因子
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C24H52NO6P
CAS番号:
分子量:
481.65
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
color
white
solubility
H2O: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI key
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Application
1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine also known as Lyso-PAF-(C16) can be used as a standard in the assay of platelet-activating factor.
Biochem/physiol Actions
Accumulation of lyso-PAF in atherogenic aortas may lead to unregulated PAF formation and can cause atherosclerosis.
Preparation Note
20mg of 1-O-Palmityl-sn-glycero-3-phosphocholine dissolves in 1 ml of water.
Other Notes
Inactive form of PAF[C16]
Disclaimer
Hygroscopic
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)