安全性情報
P2440
Sigma-Aldrich
ポリオキシエチレン 25 プロピレングリコールステアラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
詳細
non-ionic
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
P2440-BULK:
P2440-VAR:
P2440-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)