P2194
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml), with 3% Non-Fat Milk
別名:
NFDM blocking buffer, PBS with 3% NFDM, Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Dry Milk
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
製品名
Phosphate Buffered Saline with 3% Non-Fat Milk, pH 7.4,
フォーム
powder
pH
6.9-7.9 ( in water, 1 pouch dissolved in 100 ml)
溶解性
water: soluble
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
包装
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P2194-5X10PAK:
P2194-10PAK:
P2194-VAR:
P2194-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)