Merck
P1679
Sigma-Aldrich
テトラクロロ白金(II)酸カリウム
別名:
カリウム白金(II)クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PtCl4
CAS番号:
分子量:
415.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
密度
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI Key
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
ビス(ジチオレート)と反応して金属-ビス(ジチオレート)を形成し、レーザーQスイッチ材料、液晶、光学CD記録媒体、バーコード材料、および超伝導に応用されます。キャッピングポリマーと反応し、触媒および光触媒用形状制御コロイドプラチナナノ粒子を形成します。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges