About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
295.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
ethanol solution
標識化の程度
15-30 Ci/mmol
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.[3H]c1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c2ccccc12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)