Merck
P1132
Sigma-Aldrich
プテリン
~95%
別名:
2-アミノ-4-オキソジヒドロプテリジン, 2-アミノ-4-ヒドロキシプテリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5N5O
CAS番号:
分子量:
163.14
Beilstein:
150294
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
アッセイ
~95%
形状
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H5N5O/c7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-1-2-9-4/h1-2H,(H3,7,9,10,11,12)
InChI Key
HNXQXTQTPAJEJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
プテリンは以下の用途に使用されています:
  • DNA損傷を誘発するための光化学物質アッセイに
  • キサンチンオキシダーゼアッセイでの基質として
  • 微生物からプテリンを定量化するための薄層クロマトグラフィー(TLC)の標準品として
生物化学的/生理学的作用
プテリンはピラジンとピリミジンで構成され、ケト基とアミノ基が置換されています。プテリンはシアノバクテリアを含むすべての生物に存在します。プテリンは酸化還元酵素の補因子としての役割を果たし、葉酸合成の前駆体として機能します。チョウの羽から得られたプテリンは光を吸収し、非干渉性散乱を誘発します。プテリンは、デオキシグアノシンのヒドロキシル化によりDNAの変化を誘発します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1132-BULK:
P1132-50MG:
P1132-1G:
P1132-VAR:
P1132-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pterin function in bacteria
Feirer N and Fuqua C
Pteridines, 18(1), 23-36 (2017)
Andrea Sariego-Jamardo et al.
Pediatric neurology, 53(5), 422-426 (2015-10-18)
The mechanisms of the ketogenic diet remain unclear, but several predictors of response have been proposed. We aimed is to study the relationship between the etiology of epilepsy, cerebrospinal fluid neurotransmitters, pterins, and amino acids, and response to a ketogenic
Evaluation of Pterin, a Promising Drug Candidate from Cyanide Degrading Bacteria
Mahendran R, et al.
Current Microbiology, 75(6), 684-693 (2018)
Febuxostat, an inhibitor of xanthine oxidase, suppresses lipopolysaccharide-induced MCP-1 production via MAPK phosphatase-1-mediated inactivation of JNK
Nomura J, et al.
PLoS ONE, 8(9), e75527-e75527 (2013)
Photoinduced cleavage of plasmid DNA in the presence of pterin
Lorente C, et al.
Pteridines, 11(3), 100-105 (2000)