クローン
PIA3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~68 kDa (additional band at 44 kDa may be present)
交差性
chicken, mouse, canine, human, bovine
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HepG2 total cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIAS3(10401)
mouse ... Pias3(229615)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0117-VAR:
P0117-25UL:
P0117-BULK:
P0117-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ