個別のMISSION® TRC3ヒトLentiORFクローン
50,000を超えるプレクローニングされたヒトORFコンストラクトから選択可能。RNAiまたはCRISPR実験の検証。
- 過剰発現用またはレスキュー実験および検証実験用にオーダーメイドでクローンセットを構築。
- 次の3種類のゲートウェイ導入ベクターから選択:エントリー、ブラストサイジン、またはピューロマイシン。
- MISSION® TRC LentiORFコレクションは、現在、ピューロマイシンライブラリーではグリセロール、DNA、レンチウイルス形式、エントリーライブラリーではグリセロールおよびDNA形式が販売されています(ブラストサイジンはございません)。詳細はお問い合わせください。
- 詳細はこちら
大腸菌
DNA
レンチウイルス
MISSION® TRC3ヒトLentiORF遺伝子ファミリーセット
RNAiまたはCRISPRスクリーニングを補完。10種類のあらかじめデザインされたshRNA遺伝子パネルから選択
- Sigma Bioinformaticsでは、最新の各遺伝子セットに対してすべてのTRC3 ORFクローンを系統的にマッピングしています。
- TRC3 LentiORF遺伝子ファミリーはMISSION® shRNAライブラリ遺伝子ファミリーセットを補完し、一般的なキナーゼ、ホスファターゼ、腫瘍サプレッサー、GPCR、サイトカイン、ヘリカーゼ、ユビキチン合成酵素、ユビキチン加水分解酵素、核ホルモン受容体、エピジェネティックレギュレーターなど、10種類のあらかじめデザインされたshRNAセットから成ります。
- すべてのパネルは96または384プレートの形式で配列することができます。
- すべての遺伝子ファミリーセットは注目している経路の解析や目的の疾患モデルの構築に、ベンチトップで使用可能です。DNAまたはウイルスのフォーマットにご興味がありますか?見積をご依頼ください。
- MISSION® TRC LentiORFコレクションは、現在、ピューロマイシンライブラリーではグリセロール、DNA、レンチウイルス形式、エントリーライブラリーではグリセロールおよびDNA形式が販売されています(ブラストサイジンはございません)。詳細はお問い合わせください。
大腸菌
DNA
レンチウイルス
オーダーメイドでパネルを作成。
異なる遺伝子経路をお探しですか?さらに完全なリストが必要ですか?
依頼を送信してください。
- 遺伝子ファミリーセットは完全にカスタマイズ可能で、クローンまたは遺伝子コンテンツを追加または削除し、柔軟に対応することができます。
x
MISSION® TRC3ヒトLentiORFライブラリー
ハイスループットスクリーニングまたは標的実験用のアレイ型ゲノムワイドLentiORFライブラリー
- 最も広範に網羅したゲノムワイド・アレイ型ライブラリーには、14,000点以上のヒト遺伝子に対する50,000点以上のLentiORFクローンが含まれます。
- 最も十分な配列決定が行われています-ライブラリー3種類のそれぞれが、約16,000点のORFのクローンを含み、そのうち15,000点以上が完全に配列決定されています。
- 幅広いセレクション-hORFeome v8.1およびCCSBブロードレンチウイルス発現ライブラリーに加え、TRC3には、ピューロマイシンライブラリーなど、シグマアルドリッチが専売権を有するコンテンツが含まれます。エントリーまたはピューロマイシンベクターシステムから選択してください。
- MISSION® TRC LentiORFコレクションは、現在、ピューロマイシンライブラリーではグリセロール、DNA、レンチウイルス形式、エントリーライブラリーではグリセロールおよびDNA形式が販売されています(ブラストサイジンライブラリーはございません)。詳細はお問い合わせください。
- 詳細はこちら
大腸菌
DNA
レンチウイルス
低コストのプール型ヒトLentiORFライブラリの全ゲノムORFスクリーニング
- プール型スクリーニングのためにバーコード添付された、シグマアルドリッチが専売権を有するピューロマイシン発現LentiORFライブラリー
- 低価格-自動分注装置を使用せずベンチトップで使用可能。
- 包括的-信頼性の高いTRC3(RNAiコンソーシアム)コンテンツは、14,000点以上のヒト遺伝子に及ぶORF遺伝子発現。
- 普遍的-一般的または導入困難な細胞株に対応できるシンプルな全ゲノムORFスクリーニング。
レンチウイルス
MISSION® TRC3 ポジティブおよびネガティブコントロール
推奨される使用法:実験または過剰発現スクリーニングの有効性を検証。
- BFPまたはGFP発現により過剰発現実験の成功を検証。
- 大規模なORFベースのアレイ型またはプール型スクリーニング前にMOI、死滅曲線、形質導入効率を最適化し、パイロット試験を実施します。
- ポジティブコントロールは、ピューロマイシンに曝露すると生存しない細胞株における形質導入効率の測定によって、ORF導入を最適化するために使用することができます。
- また、ネガティブコントロールベクター(空ベクターと同義)はトランスフェクション/形質導入プロセスによってもたらされる細胞への影響を考慮するために使用することができます。
- 2営業日以内に発送可能
DNA
レンチウイルス
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?