Merck
OH30129896
Ohaus® pH Meter
Model ST5000-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
epoxy shaft
特徴
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ohaus® 30129896
ORP measuring range
-2000.00-+2000.00 mV
pH測定範囲
-2-20 pH unit
温度測定範囲
-30-130 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The color touchscreen operates similar to smartphones and tablet computers and provides simple operation of the advanced features, such as one-touch toggling of measurement modes.
アプリケーション
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
特徴および利点
3 endpoint modes, continuous measurement mode, up to 9 point calibration, 1,000 measurement memory
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
法的情報
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)