表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC
Bacteria selection:
ampicillin
Peptide cleavage:
EKT
製品OGS626は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
recombinant
expressed in human cells
tag
3X FLAG tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 5955 bp
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
pUC
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
shipped in
ambient
General description
pSF-CMV-NEO-NH2-PPT-3XFLAG発現ベクターは、哺乳動物細胞の分泌されたN-末端3XFLAG融合タンパク質の一過性発現または安定発現のための6 kbのpSF-CMV-Amp誘導体です。このベクターはタンデム(DYKDHDG-DYKDHDI-DYKDDDDK)において3つのFLAGエピトープをコード化し、抗FLAG M2抗体(カタログ番号F3165)を用いた場合感度が増大します。3番目のエピトープはエンテロキナーゼ認識配列を含んでいるため、精製融合タンパク質からの3XFLAGペプチドの切断が可能です。プレプロトリプシン(PPT)リーダー配列は3XFLAG配列に先行し、培地中への融合タンパク質の分泌を指示します。pSF-CMV-NEO-NH2-PPT-3XFLAG は、細菌および哺乳動物細胞における増殖のための大腸菌と複製のSV40オリジンの両方を含むシャトルベクターです。複製およびゲノム組込みの効率は、SV40 T抗原を発現する哺乳動物宿主を使う時に最適となります。ヒトサイトメガロウイルスのプロモーター制御領域はFLAG融合コンストラクトの転写を推進します。アミノグリコシドホスホトランスフェラーゼII遺伝子(neo-R)は、G418 などのアミノグリコシドに耐性を付与するため安定な形質移入体の選択ができます。
Application
遺伝子におけるクローニング:pSF-CMV-NEO-NH2-PPT-3XFLAGプラスミドベクターは主なマルチプルクローニングサイト(NotI - ClaI)中に遺伝子を含みます。弊社が販売しているプラミスドは遺伝子がこの立体配置であり、遺伝子の開始コドンおよび終止コドンに関して正確に同じ位置にあります。この規則の唯一の例外は融合遺伝子が遺伝子融合を許容するMCSの前部または終端部に位置することができる融合タンパク質です。弊社の遺伝子の全てを同じ位置に配置することによって、使用される弊社の製品範囲のプラスミドに関わらず遺伝子が同じクローニング法を用いるプラスミドと制限部位の間を移動することが可能となります。その時点でベクター内の遺伝子の側面に位置する範囲の標準制限酵素部位を使用すると、このプラスミドに新しい遺伝子を挿入することは容易に可能となるはずです。マルチプルクローニングサイトの注記:マルチプルクローニングサイトにはBsgI部位とおよびBseRI部位と呼ばれる2つの重要な制限部位があります。これらのサイトはいずれも、同じポジションでDNAを切断し、このプラスミドのマルチプルクローニングサイトの遺伝子の終止コドンを切断して、それによってTAオーバーハングを産生します。このオーバーハングは、これらの酵素のいずれかで切断される弊社のペプチドまたはリポーター融合タグプラスミドのいずれとも互換性があります。これにより、単一のクローニングステップを用い弊社のC-末端ペプチドおよびリポータータグ製品の範囲からこのマルチプルクローニングサイトの遺伝子でシームレスなC末端融合を作ることが可能になります。通常最も容易な方法はBsgI部位またはBseRI部位および下流のClaI制限酵素認識部位を用いてC末端タグを弊社の他のプラスミド製品からクローン化することです。BseRI部位およびBsgI部位は非パリンドロームであり、それらの結合部位から離れた定義された数の塩基を開裂します。これにより、遺伝子配列にかかわらずそれらがこのプラスミドの遺伝子の上流の終止コドンを切断することが可能になります。
Analysis Note
本製品の分析証明書を参照するにはwww.oxgene.comにアクセスしてください。
Other Notes
実験をより速く進めるために、より多くのベクターオプションをお探しですか?Oxford Geneticsが設計および構築したカスタムクローニングベクターをご検討ください™。 分子生物学および合成生物学の用途向けのクローニングおよび発現ベクターの詳細については、シグマのパートナーである′Oxford Geneticsをご覧ください。
必要なファイルタイプを選択してください。参考までに、ほとんどのクローニングプログラムは、a .gb(Genbank)ファイルをインポートし、ダウンロードおよびインポートされると自動的にプラスミドのすべての特徴を表示します。ジェンバンクベクター配列ファイルFASTAベクター配列ファイル完全なプラスミドマップ
Legal Information
Oxford Genetics is a trademark of Oxford Genetics Ltd
Oxford GeneticsはOxford Genetics社の商標です
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
OGS626-5UG:
jan
Geoffrey M Lynn et al.
Nature biotechnology, 33(11), 1201-1210 (2015-10-27)
The efficacy of vaccine adjuvants such as Toll-like receptor agonists (TLRa) can be improved through formulation and delivery approaches. Here, we attached small molecule TLR-7/8a to polymer scaffolds (polymer-TLR-7/8a) and evaluated how different physicochemical properties of the TLR-7/8a and polymer
Diana Romero et al.
Carcinogenesis, 37(1), 18-29 (2015-10-28)
Dickkopf-3 (Dkk-3) is a secreted protein whose expression is downregulated in many types of cancer. Endogenous Dkk-3 is required for formation of acini in 3D cultures of prostate epithelial cells, where it inhibits transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling. Here, we
Jin-Gyoung Jung et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004751-e1004751 (2014-10-31)
The Notch3 signaling pathway is thought to play a critical role in cancer development, as evidenced by the Notch3 amplification and rearrangement observed in human cancers. However, the molecular mechanism by which Notch3 signaling contributes to tumorigenesis is largely unknown.
Alexander C Cerny et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005578-e1005578 (2015-10-29)
Recycling of signaling proteins is a common phenomenon in diverse signaling pathways. In photoreceptors of Drosophila, light absorption by rhodopsin triggers a phospholipase Cβ-mediated opening of the ion channels transient receptor potential (TRP) and TRP-like (TRPL) and generates the visual
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| OGS626-5UG | 04061833351918 |