Merck
O9875
Sigma-Aldrich
酢酸オレイル
≥97% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H38O2
CAS番号:
分子量:
310.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (GC)
フォーム
liquid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
InChI Key
GYGAZRPDUOHMAF-KHPPLWFESA-N
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
O9875-VAR:
O9875-BULK:
O9875-100MG:
O9875-1G:
O9875-500MG:
O9875-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carmen Quero et al.
PloS one, 12(2), e0171166-e0171166 (2017-02-09)
Castniid moths (Lepidoptera: Castniidae) display a butterfly-like reproductive behavior, i.e., they use visual stimuli for mate location and females have apparently lost their pheromone glands in an evolutionary context. In this paper we report for the first time the identification