¥66,220
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
25-50 ng/mL ED50
分子量
100 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt 70.9 kDa
包装
pkg of 100 μg
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC#CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-10,13-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
XXUPLYBCNPLTIW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Tnfrsf11b(18383)
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O8137-100UG:
O8137-BULK:
O8137-100UG-PW:
O8137-VAR:
アクティブなフィルタ