溶解性
formic acid: 50 mg/mL, very slightly hazy, orange to very deep orange
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ca++].CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)C3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1[O-])C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O.CN(C)[C@H]5[C@@H]6[C@@H](O)C7C(=C(O)[C@]6(O)C(=O)C(C(N)=O)=C5[O-])C(=O)c8c(O)cccc8[C@@]7(C)O
InChI
1S/2C22H24N2O9.Ca/c2*1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h2*4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);/q;;+2/p-2/t2*12?,13-,14+,17+,21-,22+;/m11./s1
InChI Key
KIPLYOUQVMMOHB-JOFVZRTQSA-L
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O2756-100G:
O2756-50G:
O2756-BULK:
O2756-10G:
O2756-VAR:
試験成績書(COA)