アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CC(=O)NCCCOc1ccc(cc1)C(=O)N2CCC(CC2)N3C(=O)CCc4ccccc34
InChI
1S/C26H31N3O4.H2O/c1-19(30)27-15-4-18-33-23-10-7-21(8-11-23)26(32)28-16-13-22(14-17-28)29-24-6-3-2-5-20(24)9-12-25(29)31;/h2-3,5-8,10-11,22H,4,9,12-18H2,1H3,(H,27,30);1H2
InChI Key
QTCWOUIERWBMQV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
O1016-VAR:
O1016-BULK:
O1016-25MG:
O1016-5MG:
試験成績書(COA)