Merck
N8898
Sigma-Aldrich
神経成長因子受容体/Fcキメラ ヒト
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder
別名:
NGF R, p75ニューロトロフィン受容体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.885 μg/mL ED50
分子量
75 kDa
包装
pkg of 50 μg
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NGFR(4804)
物理的形状
凍結乾燥品(0.2μmフィルタ-で減菌濾過済み, PBS溶液, 2.5 mg BSAを含有)。
アナリシスノート
生物活性は、TF-1細胞のNGF誘導増殖の阻害能で測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N8898-BULK:
N8898-50UG-PW:
N8898-VAR:
N8898-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)