Merck
N8755
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニル β-D-ガラクツロニド
別名:
p-ニトロフェニル β-D-ガラクトピラノシドウロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO9
CAS番号:
分子量:
315.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)
InChI Key
QSUILVWOWLUOEU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8755-BULK:
N8755-10MG:
N8755-100MG:
N8755-25MG:
N8755-5MG:
N8755-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)