Merck
N7257
Sigma-Aldrich
ナフトールグリーンB
Technical grade
別名:
アシッドグリーン1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H15FeN3Na3O15S3
CAS番号:
分子量:
878.46
カラーインデックス番号:
10020
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
λmax
714 nm
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
InChI Key
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
N7257-BULK:
N7257-VAR:
N7257-100G:
N7257-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.