Merck
N5378
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2O4S · C12H23N
CAS番号:
分子量:
409.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C8H8N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;11-8(12)5-9-15-7-4-2-1-3-6(7)10(13)14/h11-13H,1-10H2;1-4,9H,5H2,(H,11,12)
InChI Key
QHKBANTYLBSWKY-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)glycine (dicyclohexylammonium) salt is the stable NPS derivative of glycine.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Procedure for the Preparation of Oligomer-Free N α -Fmoc Amino Acids
Nowshuddina, S., Raoa, M.N.A., and Ram Reddya, A.
Synthetic Communications, 39, 2022-2031 (2009)