由来生物
Larrea divaricata (creosote bush)
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
crystalline
mp
184-186 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES記法
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALOX15(246) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
mouse ... Alox12(11684)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N5023-1G:
N5023-VAR:
N5023-5G:
N5023-BULK:
N5023-500MG:
試験成績書(COA)