由来生物
bovine (calf)
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
組成
hemoglobin, ≤20 mg/mL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤100 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
56°Cで30分間加温して調製されています。
アナリシスノート
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N4762-100ML:
N4762-500ML:
N4762-VAR:
N4762-6X500ML:
N4762-PH:
N4762PROC:
N4762-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。