Merck
N4662
Sigma-Aldrich
Nek6、活性型 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
Gene A-Related Kinase 6, NIMA-Related Kinase 6, Never in Mitosis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥74,850
¥74,850
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥74,850
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥74,850
出荷予定日2025年5月03日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
enzyme activity
≥10 units/mg protein
分子量
protein apparent mol wt ~58 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NEK6(10783)
アプリケーション
キナーゼ活性は、最終濃度50 μMの[32P]-ATPを用いて、30°Cで1分間にタンパク質量1 mgのミエリン塩基性タンパク質に取り込まれるリン酸のモル量として測定されます。
生物化学的/生理学的作用
Nek6 is a nuclear and cytoplasmic kinase that is required for mitotic progression of human cells. It is phosphorylated and activated during M phase of the cell cycle. Inhibition of Nek6 arrests cells in M phase and triggers apoptosis, suggesting that Nek6 is required for metaphase-anaphase transition.
単位の定義
One unit will incorporate 1 nanomole of phosphate into myelin basic protein (MBP) per minute at pH 7.2 at 30 deg C using a final concentration of 50 μm (32p) ATP
物理的形状
Solution in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
N4662-BULK:
N4662-5UG:
N4662-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura O'Regan et al.
The Journal of cell biology, 209(3), 349-358 (2015-05-06)
Hsp70 proteins represent a family of chaperones that regulate cellular homeostasis and are required for cancer cell survival. However, their function and regulation in mitosis remain unknown. In this paper, we show that the major inducible cytoplasmic Hsp70 isoform, Hsp72