クローン
ND23, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
microarray: suitable
western blot: 0.15-0.3 μg/mL using recombinant GST-Nedd8
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEDD8(4738)
詳細
免疫原
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
N2786-BULK:
N2786-VAR:
N2786-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)