Merck
MTCP4300RK
MTC Bio Non-Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, rack of 10 × 96 ea
別名:
pipetting tip, plastic tube, sample storage tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
包装
rack of 10 × 96 ea
メーカー/製品名
MTC Bio P4300-RK
キャパシティ
300 μL
容量
300 μL
関連するカテゴリー
詳細
Pipette Tips, Non-filtered, 300µL capacity, sterile, for 200µL and 300µL pipettes, 10 racks of 96 tips
These tips are designed to fit MTC exclusive 300µL single channel ProPette LE as well as most popular multi-channel pipettes.
特徴および利点
  • For 300µL pipettes
  • Also fits most 200µL pipettes
  • Filtered or non-filtered
  • Pre-sterilized
  • Autoclavable box-rack
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)