物質
cap (snap cap)
conical bottom
high-density polyethylene
screw cap
無菌性
sterile
特徴
graduation
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MTC™ Bio C2500-SK
詳細
5mL MacroTube Starter Kit. Includes: 200 sterile snap-cap tubes (C2520), 200 sterile screw-cap tubes (C2540), 5 PC 25-place freezer boxes (C2581), 1 pipetting rack (C2590), 1 Decanting rack (C2592), 4 rotor adapters for 15mL cavities (C2570), 20 Caplock clips (C2586)
特徴および利点
- Compatible with standard equipment
- Easy-open flip top
- Syringe port in cap
- Unsurpassed Clarity
- Dual graduations at every 0.2mL and 0.5mL
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)