Merck
MTCB13008BK
MTC Bio MultiBox Western Blot Box Pull-off Lid
L × W × H 8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
別名:
gel processing box lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polystyrene
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
MTC Bio B1300-8BK
L × W × H
8.6 cm × 8.6 cm × 2.8 cm
関連するカテゴリー
詳細
Blot Box, Removable Lid, Opaque Black, for Novex Minigel (8.6 x 8.6 x 2.8cm), 10/pk
アプリケーション
Novex Mini Gels
特徴および利点
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)