MSST0003
SILu™Prot PTX3 Pentraxin-related protein PTX3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
別名:
SILu™ Prot Pentraxin-related protein
サイズを選択してください
¥127,000
サイズを選択してください
About This Item
¥127,000
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
タグ
His tagged
V5 tagged
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PTX3(5806)
詳細
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
WGK
WGK 1
Jan Code
MSST0003-10UG:
MSST0003-VAR:
MSST0003-BULK:
MSST0003-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ