Merck
MITOISO3
Sigma-Aldrich
Yeast Mitochondria Isolation Kit
sufficient for 40 applications (using 20 OD culture preparations), isolation of an enriched mitochondrial fraction from yeast cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
品質水準
使用法
sufficient for 40 applications (using 20 OD culture preparations)
保管温度
−20°C
詳細
Mitochondria, the site of most of the energy production in eukaryotic cells, are characterized by a double membrane structure, an outer membrane and folded inner membrane. Isolated mitochondria may be used as tools for in vitro studies such as respiration and energy production studies, apoptosis, mtDNA and mtRNA, and mitochondrial protein profiling.
アプリケーション
The kit contains all the reagents required for yeast cell wall lysis by lyticase (spheroplast formation) followed by cell membrane lysis/breakage and mitochondria isolation. In addition, the kit includes an extraction buffer for mitochondrial protein profiling to be used in proteome studies and a storage buffer for use with intact mitochondria. Yeast Mitochondria Isolation Kit has been used in the isolation and extraction of mitochondria.
特徴および利点
・本キットは、スピード、感度、使いやすさ、特異性を特長としています。
・リチカーゼ(スフェロプラスト組成)による迅速で簡単な酵母細胞壁溶解の後、細胞膜溶解/分解およびミトコンドリア分離を行うために必要な試薬がすべて含まれています。
・細胞膜破壊には2種類の代替法を用いることができます。1つは、界面活性剤を用いる方法で、もう1つはホモジナイゼーションです。
・ミトコンドリアタンパク質プロファイリングのための抽出用バッファーが含まれており、プロテオーム研究に用いることができます。
・インタクトなミトコンドリアに用いる貯蔵用バッファーが含まれています。
・試薬は、20 ODの培養調製物を用いた処理を40回行うのに十分な量です。
本キットは、Saccharomyces cerevisiaePichia pastorisSchizosaccharomyces pombeについて検査済みです。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • L2524Lyticase from Arthrobacter luteus, lyophilized powder, ≥2,000 units/mg protein, Protein ≥20 % by biuretSDS
  • P8215Protease Inhibitor Cocktail, for use with fungal and yeast extracts, DMSO solutionSDS
  • C0356Protein Extraction Reagent Type 4SDS
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yeast cells expressing the human mitochondrial DNA polymerase reveal correlations between polymerase fidelity and human disease progression
Qian Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2017)
María Guirola et al.
The Biochemical journal, 432(3), 595-605 (2010-09-23)
The Saccharomyces cerevisiae gene PIF1 encodes a conserved eukaryotic DNA helicase required for both mitochondrial and nuclear DNA integrity. Our previous work revealed that a pif1Δ strain is tolerant to zinc overload. In the present study we demonstrate that this
Erika Steele et al.
Microbial cell factories, 20(1), 138-138 (2021-07-21)
Myo-Inositol Phosphate Synthase (MIP) catalyzes the conversion of glucose 6- phosphate into inositol phosphate, an essential nutrient and cell signaling molecule. Data obtained, first in bovine brain and later in plants, established MIP expression in organelles and in extracellular environments.
Panos Oikonomou et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(43), 26710-26718 (2020-10-11)
Large-scale proteomic methods are essential for the functional characterization of proteins in their native cellular context. However, proteomics has lagged far behind genomic approaches in scalability, standardization, and cost. Here, we introduce in vivo mRNA display, a technology that converts
Christian Streng et al.
The EMBO journal, 40(17), e108083-e108083 (2021-07-14)
Mitochondria are essential organelles because of their function in energy conservation. Here, we show an involvement of mitochondria in phytochrome-dependent light sensing in fungi. Phytochrome photoreceptors are found in plants, bacteria, and fungi and contain a linear, heme-derived tetrapyrrole as
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.