Merck
MED-HHPM
Sigma-Aldrich
Human Hepatocyte Plating Medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
フォーム
liquid
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Human Hepatocyte Plating Medium is DMEM-based medium (serum added in separately) for attaching cells to cultureware. Base media shipped and stored refrigerated (~ 4 °C).
アプリケーション
See technical bulletin for protocols for use with LifeNet Health® Primary Human Hepatocytes.
法的情報
LifeNet Health is a registered trademark of LifeNet Health
以下の用途に設定されています
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MED-HHPM-250ML:
MED-HHPM-500ML:
MED-HHPM-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)