Merck
MAK242
Sigma-Aldrich
Thrombin Activity Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
別名:
Thrombin Enzyme Activity Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
検出方法
fluorometric
関連疾患
hematological disorder
保管温度
−20°C
詳細
Thrombin enzyme (Factor IIa, EC 3.4.21.5), a Serine protease, is an important clotting factor in the coagulation cascade that involves the conversion of soluble fibrinogen to insoluble active fibrin strands. In this pathway, Prothrombin is proteolytically converted into an active Thrombin.
適合性
Suitable for determining the activity of pure Thrombin and for detecting the activity of Thrombin in plasma.
原理
Thrombin activity fluorometric assay kit utilizes the ability of thrombin to proteolytically cleave a synthetic substrate and release a fluorophore, 7-amino-4-methylcoumarin (AMC), which can be easily quantified by fluorescence. This assay kit is simple, rapid and can detect thrombin activity as low as 1ng in samples.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Crystal structure of the thrombin-hirudin complex: a novel mode of serine protease inhibition.
Grutter M G, et al.
The Embo Journal, 9(8), 2361-2365 (1990)
The conversion of prothrombin to thrombin I. Characterization of the reaction products formed during the activation of bovine prothrombin.
Owen W G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 249(2), 594-605 (1974)