Merck
MAK185
Sigma-Aldrich
Urokinase Activity Fluorometric Assay Kit
Sufficient for 100 Fluorometric tests
別名:
Plasminogen Activity Assay Kit, uPA Activity Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.84
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PLAUH(5328)
mouse ... PLAUH(18792)
rat ... PLAUH(25619)
詳細
Urokinase (Urokinase-type plasminogen activator, uPA) is a serine protease that catalyzes the conversion of plasminogen to active plasmin. Urokinase is involved in diverse cellular processes including blood coagulation, cell adhesion, fibrinolysis, and cell migration. Studies in cultured fibroblasts have revealed urokinase induces MMP-9 expression and reactive oxygen species (ROS) generation. Suppression of uPA expression has been studied for therapeutic implications in hepatocellular carcinoma (HCC). Urokinase activity measurements may be useful for the study of cell functions and cancer therapy.
適合性
Suitable for the detection of Urokinase Activity in variety of samples such as serum, cell and nuclear extracts, and with purified enzymes.
原理
The Urokinase Activity Fluorometric Assay Kit provides a simple and direct procedure for measuring urokinase activity (ranging from 0.01-0.5 IU/well) in a variety of samples. Urokinase activity is determined using the enzymatic cleavage of an AMC-based (amido-methylcoumarin) peptide substrate, which results in the generation of AMC (λex = 350/λem = 450 nm) proportional to the enzymatic activity present.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)