おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 fluorometric tests
検出方法
fluorometric
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GGT1(2678) , GGT2(728441) , GGT5(2687) , GGT6(124975) , GGT7(2686)
mouse ... GGT1(14598) , GGT5(23887) , GGT6(71522) , GGT7(207182)
rat ... GGT1(116568) , GGT5(296566) , GGT6(408206) , GGT7(156275)
詳細
アプリケーション
特徴および利点
適合性
原理
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup