Merck
M9377
Sigma-Aldrich
N-Methyl-DL-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO2
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CNC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9)
InChI Key
AKCRVYNORCOYQT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
N-Methyl-DL-valine is derivative of DL-valine.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9377-100MG:
M9377-500MG:
M9377-1G:
M9377-VAR:
M9377-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of 60Co ?-irradiated l-(?) malic acid, N-methyl-dl-valine and l-glutamic acid ?-ethyl ester by electron paramagnetic resonance technique
Baskin, M.H., Aydin, M., and Osmano?lu, S.
Journal of Molecular Structure, 983, 200-202 (2010)