Merck
M9001
Sigma-Aldrich
16β-Methyl-16α,17α-epoxypregnenolone
≥98%
別名:
3β-Hydroxy-16β-methyl-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-16α,17α-epoxy-16β-methyl-3β-ol-20-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H32O3
CAS番号:
分子量:
344.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98%
SMILES記法
CC(=O)[C@@]12O[C@]1(C)C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)