分子量
antigen 80-85 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using Jurkat cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MLH1(4292)
mouse ... Mlh1(17350)
rat ... Mlh1(81685)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M8445-BULK:
M8445-VAR:
IXO14206:
M8445-25UL:
M8445-200UL:
試験成績書(COA)