Merck
M8258
Sigma-Aldrich
N-Methylindoxyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO2
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1cn(C)c2ccccc12
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patrick Masson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1597(2), 229-243 (2002-06-05)
Hydrolysis of the neutral substrate N-methylindoxyl acetate (NMIA) by wild-type human butyrylcholinesterase (BuChE) and peripheral site mutants (D70G, Y332A, D70G/Y332A) was found to follow the Michaelis-Menten kinetics. K(m) was 0.14 mM for wild-type, and 0.07-0.16 mM for D70G, Y332A and