Merck
M7769
Sigma-Aldrich
IgG2a, κ マウスミエローマ由来
clone UPC 10, ascites fluid, lyophilized powder
別名:
マウスIgG2a-κ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥78,000
5 X 5 MG
¥210,000
¥78,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥78,000
5 X 5 MG
¥210,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥78,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
クローン
UPC 10, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マウスIgG2a、Kを産生するUPC-10腫瘍株は、テトラメチルペンタデカン(プリスタン)によって誘導された形質細胞腫に由来し、BALB/cマウスに腹腔内投与されます。UPC-10株のハプテン結合特異性は、β-2-6-結合フルクトサンに対するものです。UPC-10腫瘍株から産生される腹水には、正常レベルの他のマウス免疫グロブリンおよび血清タンパク質に加えて、IgG2a、Kも含まれています。腹水は、遠心分離とろ過により澄明になります。IgG2a(免疫グロブリンG 2a)は、IgG1、IgG2b、IgG2cが含まれるラット免疫グロブリンのサブクラスの1つです。[1]
特異性
抗原特異性:β-2,6-フルクトサン
微量のラムダ鎖が存在する場合があります。
免疫原
マウスIgG2a、Kを産生するUPC-10腫瘍株は、テトラメチルペンタデカン(プリスタン)によって誘導された形質細胞腫に由来し、BALB/cマウスに腹腔内投与されます。
アプリケーション
マウスミエローマ由来のIgG2a、Kは、免疫蛍光法[2]および免疫組織化学的検査で使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
IgG2a(免疫グロブリンG 2a)はマウスの自己免疫を刺激することに活発に関与します。この遺伝子はウイルス感染中に高レベルで発現します。[4]IgG2aは補体系の活性化により宿主防御を行います。この抗体は、食細胞の表面に発現するFc受容体に対して特異的で、抗体依存性細胞が媒介する細胞毒性を活性化させます。[5]IgG2aは、マクロファージを介したオプソニン食作用も誘発します。これは、インフルエンザウイルスに対する反応に認められており、感染細胞の消失につながります。[6]
物理的形状
提供される製品は、保存剤を加えずに、0.01 Mリン酸緩衝生理食塩溶液(pH 7.2)から凍結乾燥されています。
調製ノート
保管および安定性:本製品を2~8°Cで保管します。溶解後、溶液はワーキングアリコートで凍結保存することもできます。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7769-BULK:
M7769-5MG-PW:
IXO67922:
M7769-5MG:
M7769-5X5MG:
M7769-VAR:
M7769-5X5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Teizo Asano et al.
Antibodies (Basel, Switzerland), 11(4) (2022-12-23)
The epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) is a stem cell and carcinoma antigen, which mediates cellular adhesion and proliferative signaling by the proteolytic cleavage. In contrast to low expression in normal epithelium, EpCAM is frequently overexpressed in various carcinomas, which
S Escotte et al.
The European respiratory journal, 21(4), 574-581 (2003-05-24)
Inhaled fluticasone propionate (FP) is widely used to reduce pulmonary inflammation in chronic obstructive pulmonary disease, but the potential effects of FP on airway epithelial cells from patients with cystic fibrosis (CF) are unknown. In CF disease, a nonregulated inflammatory
N Reddy et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 46(1), 25-33 (1998-03-31)
We reported previously that the blood clearance of injected mouse IgG2a was extremely rapid in many strains of nude and nu/+ mice. In an attempt to determine the cause of this phenomenon, the levels of endogenous IgG2a in the blood
Non-sunscreen photoprotection: antioxidants add value to a sunscreen.
Matsui M S, et al.
The Journal of Investigative Dermatology. Symposium Proceedings / The Society for Investigative Dermatology, Inc. [and] European Society for Dermatological Research, 14(1), 56-59 (2009)
Contribution of IRF5 in B cells to the development of murine SLE-like disease through its transcriptional control of the IgG2a locus.
Savitsky D A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 201005599-201005599 (2010)