Merck
M7753
Sigma-Aldrich
マルトヘプタオース
≥60% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H72O36
CAS番号:
分子量:
1153.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic (organic)
フォーム
powder
濃度
≥60% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]7CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H72O36/c43-1-8-15(50)16(51)24(59)37(67-8)74-31-10(3-45)69-39(26(61)18(31)53)76-33-12(5-47)71-41(28(63)20(33)55)78-35-14(7-49)72-42(29(64)22(35)57)77-34-13(6-48)70-40(27(62)21(34)56)75-32-11(4-46)68-38(25(60)19(32)54)73-30-9(2-44)66-36(65)23(58)17(30)52/h8-65H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36?,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI Key
BNABBHGYYMZMOA-QJBBZCPBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
マルトヘプタオースは、グルコースヘプタマー七量体です。 [1]
アプリケーション
オリゴ糖のカチオン標識を評価した研究では、マルトヘプタオースを部分加水分解することにより、デキストランラダーが調製されました。 [2] オリゴ糖の電気泳動分離のための新規蛍光タグの開発について調べる研究において、マルトヘプタオースを使用してO-2-[アミノエチル]フルオレセインの感度が評価されました。 [3]
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7753-100MG:
M7753-500MG:
M7753-50MG:
M7753-BULK:
M7753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure of maltoheptaose by difference Fourier methods and a model for glycogen.
E Goldsmith et al.
Journal of molecular biology, 156(2), 411-427 (1982-04-05)
Yasunori Nakamura et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 264, 83-95 (2017-10-04)
Functional interactions of plastidial phosphorylase (Pho1) and starch branching enzymes (BEs) from the developing rice endosperm are the focus of this study. In the presence of both Pho1 and BE, the same branched primer molecule is elongated and further branched
Xiang Yu et al.
Analytical chemistry, 84(17), 7487-7494 (2012-08-14)
The effects of varying the electron energy and cationizing agents on electron activated dissociation (ExD) of metal-adducted oligosaccharides were explored, using permethylated maltoheptaose as the model system. Across the examined range of electron energy, the metal-adducted oligosaccharide exhibited several fragmentation
Samuel de Medeiros Modolon et al.
Biomacromolecules, 13(4), 1129-1135 (2012-03-09)
The preparation of biocompatible nanocarriers that have potential applications in the cosmetic and health industries is highly desired. The self-assembly of amphiphilic block copolymers displaying biosourced polysaccharides at the surface is one of the most promising approaches. In the continuity
Svetlana E Soboleva et al.
Biomolecules, 9(6) (2019-05-31)
Lactoferrin (LF) is a Fe3+-binding glycoprotein, that was first recognized in milk and then in other epithelial secretions and barrier body fluids to which many different functions have been attributed to LF including protection from iron-induced lipid peroxidation, immunomodulation, cell