Merck
M7276
Sigma-Aldrich
メタニールイエロー
別名:
3-(4-アニリノフェニルアゾ)ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, アシッドイエロー36
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14N3NaO3S
CAS番号:
分子量:
375.38
カラーインデックス番号:
13065
Beilstein:
3831568
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, ~70%
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChI Key
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M