Merck
M6273
Sigma-Aldrich
2-O-Methylthymidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O5
CAS番号:
分子量:
256.26
UNSPSCコード:
12352204
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Singer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80(16), 4884-4888 (1983-08-01)
O2-and O4-alkyldeoxythymidine are among the four O-alkyl base-modified derivatives produced by the reaction of N-nitroso alkylating agents with nucleic acids in vitro and in vivo. We find that both O2- and O4-methyl-dTTP can substitute for dTTP in alternating poly(dA-dT)-primed DNA