安全性情報
M5065
Sigma-Aldrich
MMP Control-5
buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
フォーム
buffered aqueous solution
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Concentrated, serum-free, cell culture media from cells containing Xenopus collagenase-4 (MMP-18).
アプリケーション
Used as a qualitative positive control in immunoblotting for MMP-18.
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline
アナリシスノート
Recommended use for immunoblotting: mix 1:1 with 2X SDS-PAGE buffer and apply 20-40 μl per lane.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
M5065-.5ML:
M5065-BULK:
M5065-VAR:
M5065-.5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)