分子量
antigen 190 kDa
化学種の反応性
chicken, rat
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~0.4 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using rat and chicken cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a rat brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYO5A(4644)
mouse ... Myo5a(17918)
rat ... Myo5a(25017)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- Western blot.
- In situ proximity ligation assay (PLA).
- Glutathione S-transferase (GST)-spinophilin co-sedimentation assay.
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M4812-BULK:
M4812-.2ML:
IXO11219:
M4812-VAR:
試験成績書(COA)